Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imipenem, monohidrato, 98 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• Imipenem monohidrato es un beta-lactámico derivado del compuesto tienamicina, producido por Streptomyces cattleya
• Interrumpe la integridad de la pared celular, impidiendo la división celular y promoviendo la lisis interfiriendo con la actividad de las proteínas de unión a la penicilina
• Imipenem es una cefalosporina de tercera generación que puede matar tanto bacterias gramnegativas como grampositivas
Aplicaciones
• Adecuadas para el estudio de la resistencia a antibióticos
• Grado de laboratorio de alta calidad para el uso de experimentos in vitro e in vivo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imipenem monohydrate |
| Tipo | Imipenem Monohydrate |
| Punto de fusión | 193.0°C to 198.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Agua | 5 to 8% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.36 |
| Porcentaje de pureza | 98% |