Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imipenem, monohidrato, 98 %
Código de producto. 15505146 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15505146 250 mg 250 miligramos
15595136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15505146 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    303.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 48.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Imipenem monohidrato,Tienam, Primaxin, n.º de CAS 74431-23-5 es un antibiótico carbapenem de amplio espectro que interfiere con la actividad de proteínas de unión a la penicilina a lo largo de la pared celular interna.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• Imipenem monohidrato es un beta-lactámico derivado del compuesto tienamicina, producido por Streptomyces cattleya
• Interrumpe la integridad de la pared celular, impidiendo la división celular y promoviendo la lisis interfiriendo con la actividad de las proteínas de unión a la penicilina
• Imipenem es una cefalosporina de tercera generación que puede matar tanto bacterias gramnegativas como grampositivas
Aplicaciones
• Adecuadas para el estudio de la resistencia a antibióticos
• Grado de laboratorio de alta calidad para el uso de experimentos in vitro e in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74431-23-5
Fórmula molecular C12H19N3O5S
Peso molecular (g/mol) 317.36
Número MDL MFCD09753321
Clave InChI GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
PubChem CID 5282372
ChEBI CHEBI:51799
Nombre IUPAC (5R,6S)-3-({2-[(aminomethylidene)amino]ethyl}sulfanyl)-6-[(1S)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
SMILES O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipenem monohydrate
Tipo Imipenem Monohydrate
Punto de fusión 193.0°C to 198.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 5 to 8%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.36
Porcentaje de pureza 98%