Learn More
Iminostilbeno, TRC
Código de producto. 30401726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401726 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30401726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4450001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminostilbene
CAS 256-96-2
Fórmula molecular C14 H11 N
Cantidad 1 g
Sinónimo 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Imp. D (EP), Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
SMILES N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 11H-benzo[b][1]benzazepina
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0891