Learn More
Iminostilbeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459237 25 g 25 g
11469237 100 g 100 g
11479237 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21323.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
Iminostilbene has good antioxidant effects. N-acetyl iminostilbene was synthesized by incubating iminostilbene (2.0020 g, 10.360 mmol) with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El iminostilbeno tiene buenos efectos antioxidantes. El iminostilbeno de N-acetilo se sintetizó incubando iminostilbeno (2,0020 g, 10,360 mmol) con anhídrido acético.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo (25 mg/ml), agua (parcialmente), dioxano, cloroformo y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256-96-2
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.249
Número MDL MFCD00005071
Clave InChI LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
Nombre IUPAC 11H-benzo[b][1]benzazepina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminostilbene
Punto de fusión 197°C to 199°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1343358
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate (25mg/ml),water (partly),dioxane,chloroform,and DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%