Learn More
Iminostilbeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041920 10 g Frasco de vidrio 10 g
10563141 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162540100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256-96-2
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00005071
Clave InChI LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
Nombre IUPAC 11H-benzo[b][1]benzazepina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminostilbene
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 197°C to 201°C
Color Naranja amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo fino