Learn More
Iminodibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489476 100 g 100 g
11479476 25 g 25 g
11499476 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19204.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 494-19-9 | C14H13N | 195.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 494-19-9
Fórmula molecular C14H13N
Peso molecular (g/mol) 195.27
Número MDL MFCD00005070
Clave InChI ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
PubChem CID 10308
SMILES C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminodibenzyl
Punto de fusión 105°C to 108°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 152732
Nombre IUPAC 6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzacepina
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.27
Porcentaje de pureza 97%