Learn More
Iminodibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645932 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10645932 25 g Frasco de vidrio 25 g
10316760 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10645932 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122070250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 494-19-9 | C14H13N | 195.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 494-19-9
Fórmula molecular C14H13N
Peso molecular (g/mol) 195.27
Número MDL MFCD00005070
Clave InChI ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
PubChem CID 10308
Nombre IUPAC 6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzacepina
SMILES C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminodibenzyl
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 105°C to 108°C
Color Beige a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iminodibenzyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.