Learn More
Iminodibenzil 5-cloruro de carbonilo, TRC
Código de producto. 30136595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136595 10 g 10 g
30135359 1 g 1 g
30008116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI40810010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33948-19-5
Fórmula molecular C15 H12 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 257.71
Sinónimo 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-(Chlorocarbonyl)-10,11-dihydrodibenzazepine, 5-Chlorocarbonyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Carbamazepine Dihydro Chlorocarbonyl Impurity
Nombre IUPAC 5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-cloruro de carbonilo
SMILES ClC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminodibenzyl 5-Carbonyl Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0607