Learn More
Iminodibencilo (10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina), LoGiCal
Código de producto. 30460264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460264 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460264 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0076.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Nombres de analitos o componentes Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H13 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Nombre IUPAC 6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzacepina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 195.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195,1048 g/mol