Learn More
Iminodiacetonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420068 2500 g 2500 g
11400068 100 g 100 g
11410068 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23660.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 628-87-5 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
Iminodiacetonitrile is used as a chemical intermediate. It is also used in the preparation of iminodiacetic acid. Further, it is used to study the interference of nitriles in cyanide determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El iminodiacetonitrilo se utiliza como intermediario químico. También se emplea en la preparación de ácido iminodiacético. Además, se usa para estudiar la interferencia de nitrilos en la determinación de cianuro.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona y metanol caliente.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-87-5
Fórmula molecular C4H5N3
Peso molecular (g/mol) 95.11
Número MDL MFCD00001887
Clave InChI BSRDNMMLQYNQQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iminodiacetonitrile, 2,2'-azanediyldiacetonitrile, acetonitrile, 2,2'-iminobis, 1,1'-imidodiacetonitrile, acetonitrile, iminodi, 2,2'-iminodiacetonitrile, 2,2'-iminobisacetonitrile, bis cyanomethyl amine, di cianometil ammina, 2-cyanomethyl amino acetonitrile
PubChem CID 69413
ChEBI CHEBI:71189
Nombre IUPAC 2-(cianometilamino)acetonitrilo
SMILES N#CCNCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminodiacetonitrile
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 2500 g
Beilstein 773803
Información de solubilidad Soluble in water,acetone and hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.11
Porcentaje de pureza 95%