Learn More
Ácido Iminodiaacético, TRC
Código de producto. 30138773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138773 5 g 5 g
30010762 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4080505G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-73-4
Fórmula molecular C4 H7 N O4
Peso molecular (g/mol) 133.1
Sinónimo N-(carboxymethyl)-Glycine, Acetic acid, iminodi- (6CI,8CI), ((Carboxymethyl)amino)acetic acid, Acetic acid, 2,2'-iminobis-, Aminodiacetic acid, Diglycin, Diglycine, Diglycocoll, IDA, IDA (chelating agent), IMDA, Iminobis(acetic acid), Iminodiacetic acid, Iminodiethanoic acid, N-(Carboxymethyl)glycine, NSC 18467, α-Iminodiacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-(carboximetilamino)acético
SMILES OC(=O)CNCC(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Iminodiacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0375
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.