Learn More
Ácido iminodiacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11414503 2500 g 2500 g
11494493 100 g 100 g
11404503 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11414503
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11510.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-73-4 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Iminoacetic acid is used as an inhibitor of bovine liver glutamate dehydrogenase. It is used as a reagent in the synthesis of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgel particles for metal affinity binding of peptides. It is mainly used for modulating peptide mobility by capillary electrophoresis. It is also used in chemotherapeutic treatment for metal poisoning. It acts as a tridendate ligand and forms metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido iminoacético se utiliza como inhibidor de la glutamato deshidrogenasa hepática bovina. Se utiliza como reactivo en la síntesis de partículas de microgel poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM) para la unión por afinidad a metales de los péptidos. Se utiliza principalmente para modular la movilidad de los péptidos mediante electroforesis capilar. También se utiliza en el tratamiento quimioterapéutico para la intoxicación por metales. Actúa como ligando tridentado y forma complejos metálicos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-73-4
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.103
Número MDL MFCD00004280
Clave InChI NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
PubChem CID 8897
ChEBI CHEBI:24786
Nombre IUPAC ácido 2-(carboximetilamino)acético
SMILES C(C(=O)O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iminodiacetic acid
Punto de fusión ∼243°C (decomposition)
Cantidad 2500 g
Beilstein 878499
Índice Merck 14,4917
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iminodiacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-(carboxymethyl)Glycine