Learn More
Imidurea, TRC
Código de producto. 30408342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408342 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30408342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI387570100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidurea
CAS 39236-46-9
Fórmula molecular C11 H16 N8 O8
Cantidad 100 g
Sinónimo Abiol, Biopure 100, Euxyl K 200, Germall 115, Imidazolidinyl urea, Imidurea, Kemipur 100, N,N''-Methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], Sepicide CI, Urea, N,N''-methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
SMILES OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-3-[[[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]carbamoilamino]metil]urea
Peso molecular (g/mol) 388.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1091