Learn More
Imidurea, 26-28 % nitrógeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521121 250 g Frasco de vidrio 250 g
10063300 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268702500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39236-46-9
Fórmula molecular C11H16N8O8
Peso molecular (g/mol) 388.29
Número MDL MFCD00221482
Clave InChI ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
Nombre IUPAC 1-[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-3-[[[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]carbamoilamino]metil]urea
SMILES C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidurea
Nombre de nota 26-28% nitrogen
pH 6.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Pérdida por secado 3.0 % max. (48 hrs) (vacuum, P2O5)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 4957
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.29
Porcentaje de pureza 26-28% nitrogen
Forma física Líquido