Learn More
Dipropionato de imidocarb 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309161 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309161 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14284520AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidocarb dipropionate
CAS 55750-06-6
Nombres de analitos o componentes Imidocarb dipropionate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H20 N6 O . 2 C3 H6 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Imidocarb Dipropionate, Propanoic acid compd. with N,N'-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea (2:1), Carbesia, Imidocarb dipropionate, Imizol, Imizol (antiprotozoal), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea dipropanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N6O.2C3H6O2/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;2*1-2-3(4)5/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*2H2,1H3,(H,4,5)
SMILES CCC(=O)O.CCC(=O)O.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
Nombre IUPAC ácido 1,3-bis[3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)fenil]urea;propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 496.56
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.2434 g/mol