Learn More
Imidocarb 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidocarb |
| CAS | 27885-92-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Imidocarb |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C19 H20 N6 O |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26) |
| SMILES | O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)fenil]urea |
| Mostrar más |