Learn More
Bismaleimida de imida extendida, gel, BMI-3000, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472707 25 g 25 g
15482707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046532.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 921213-77-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imide-extended bismaleimide, gel, BMI-3000
Color Ámbar
Forma física Gel
Cantidad 25 g