Learn More
Inhibidor de PKR imidazol-oxindol C16 (inhibidor de PKR), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16(PKR Inhibitor) |
| CAS | 608512-97-6 |
| Fórmula molecular | C13H8N4OS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one, 6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-4-ylmethylene)- 7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one, GW 506033X |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3- |
| SMILES | O=C1Nc2ccc3ncsc3c2/C/1=C/c4c[nH]cn4 |
| Nombre IUPAC | (8Z)-8-(1H-imidazol-4-ilmetilideno)-6H-pirrolo[2,3-g][1,3]benzotiazol-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0419 |