Learn More
Imidazolidinyl urea, MedChemExpress
Código de producto. 16402319
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402319 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402319 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1158
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazolidinyl urea
Forma física Solid
CAS 39236-46-9
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16N8O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (257.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C(N1)=O)N(CO)C1=O)NCNC(NC(C(N2)=O)N(CO)C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 388.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.29
Porcentaje de pureza 95.63%