Learn More
Salicilato de imidazol, Mikromol™
Código de producto. 30049091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049091 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049091 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0045.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Salicilato de imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole Salicylate
CAS 36364-49-5
Nombres de analitos o componentes Imidazole Salicylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 O3 . C3 H5 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Imidazole Salicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3.C3H4N2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;1-2-5-3-4-1/h1-4,8H,(H,9,10);1-3H,(H,4,5)
SMILES Oc1ccccc1C(=O)[O-].c2c[nH]c[nH+]2
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzoato;1H-imidazol-3-io
Peso molecular (g/mol) 206.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0691 g/mol