Learn More
Imidazol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11358859 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11358859 100 g
1 options
Código de producto. 11358859 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02102033.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Excelente para uso como tampón en un rango de pH de 6,2 a –7,8. Imidazol, MP Biomedicals es un quelante para la unión de varios cationes divalentes. Es un anillo plano, altamente polar, de 5 miembros y de naturaleza anfótera.
El imidazol se puede utilizar para la elución de proteínas que contienen histidina de resinas de cationes divalentes y también se puede utilizar en la tinción inversa de geles SDS-PAGE para la detección de proteínas. El imidazol se utiliza para eluir proteínas marcadas unidas a iones Ni adheridos a la superficie de las perlas en la columna de cromatografía. Los imidazoles sintéticos están presentes en muchos fungicidas y medicamentos antimicóticos, antiprotozoarios y antihipertensivos.
Especificaciones
CAS 288-32-4
Punto de fusión 86 °C a 94 °C
Densidad 500 –600 kg/m3 (densidad aparente) (Lit.)
pH ≥7 (sol. acuosa al 1%)
Punto de ebullición 268 °C (literatura)
Fórmula molecular C3H4N2
Número MDL MFCD00005183
Cantidad 100 g
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
Información de solubilidad Libremente soluble en agua, alcohol, ehter, cloroformo, piridina; ligeramente soluble en benceno; Muy poco soluble en éter de petróleo.
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.1
Presión de vapor .003 hPa a 20 °C (Lit.)
Porcentaje de pureza ≥99 %
Forma física Polvo cristalino