Learn More
Imidazol, grado de biología molecular, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418649 25 g 25 g
15428649 50 g 50 g
15438649 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67132.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole
Punto de fusión 90°C
Color Blanco
Densidad 1.03g/mL
Punto de ebullición 256°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2923
Beilstein 103853
Índice Merck 144,912
Nombre IUPAC 1H-imidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Forma física Polvo