Learn More
Imidazol (biología molecular), Fisher BioReagents™, 50 g
Código de producto. 10522765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522765 50 g Frasco de polietileno 50 GR
1 options
Código de producto. 10522765 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP30550
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Agente tamponador de uso habitual
El imidazol es un excelente tampón biológico, con un intervalo útil de pH de 6,2 a 7,8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole
CAS 288-32-4
Absorbancia 0,01 máximo (solución 0,1M) a 260nm
Punto de fusión de 86 °C
Color Blanco a amarillo
pH 10.5
Punto de ebullición 255 °C
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C3H4N2
Fórmula lineal HNCH:CHN:CH
Número MDL MFCD00005183
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 4953
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Presión de vapor 0,003mbar a 20 °C
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Biología molecular
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.