Learn More
Imidazol-D3, TRC
Código de producto. 30401727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401727 500 mg
30397355 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI350203500MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6745-43-3
Fórmula molecular C3HD3N2
Peso molecular (g/mol) 71.1
Sinónimo 1H-Imidazole-2,4,5-d3 (9CI), Imidazole-2,4,5-d3 (6CI, 7CI, 8CI), Imidazole-d3, Imidazole-D3
SMILES [2H]C1=C(N=C(N1)[2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole-d3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.0563