Learn More
Imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Imidazole is used as a buffer in the range of pH 6.2-7.8. It is also an histamine antagonist. It acts as a chelator and forms complexes with various divalent cations. It is used as a corrosion inhibitor on certain transition metals such as copper. Its derivatives, like polybenzimidazole (PBI), act as fire retardants. It finds application in photography and electronics. Imidazole salts are used as ionic liquids and precursors to stable carbenes. Imidazole derivatives like ketoconazole, miconazole and clotrimazole are involved in the treatment of various systemic fungal infections. It is a part of the theophylline molecule, present in tea leaves and coffee beans, which stimulates the central nervous system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El imidazol se utiliza como tampón en el rango de pH 6.2-7.8. También es un antagonista de la histamina. Actúa como un quelante y forma complejos con varios cationes divalentes. Se utiliza como inhibidor de corrosión en ciertos metales de transición
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Imidazole |
| Punto de fusión | 88°C to 92°C |
| Densidad | 1.03 |
| Punto de ebullición | 256°C |
| Temperatura de inflamación | 145°C (293°F) |
| Cantidad | 2500 g |
| Número UN | UN2923 |
| Beilstein | 103853 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,4912 |
| Show More |
Safety and Handling
- Imidazole
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole