Learn More
Imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449562 500 g 500 g
11439562 100 g 100 g
11453913 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449562 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10221.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Imidazole is used as a buffer in the range of pH 6.2-7.8. It is also an histamine antagonist. It acts as a chelator and forms complexes with various divalent cations. It is used as a corrosion inhibitor on certain transition metals such as copper. Its derivatives, like polybenzimidazole (PBI), act as fire retardants. It finds application in photography and electronics. Imidazole salts are used as ionic liquids and precursors to stable carbenes. Imidazole derivatives like ketoconazole, miconazole and clotrimazole are involved in the treatment of various systemic fungal infections. It is a part of the theophylline molecule, present in tea leaves and coffee beans, which stimulates the central nervous system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El imidazol se utiliza como tampón en el rango de pH 6.2-7.8. También es un antagonista de la histamina. Actúa como un quelante y forma complejos con varios cationes divalentes. Se utiliza como inhibidor de corrosión en ciertos metales de transición como el cobre. Sus derivados, como el polibencimidazol (PBI), actúan como retardantes del fuego. Encuentra aplicación en fotografía y electrónica. Las sales de imidazol se utilizan como líquidos iónicos y precursores de carbenos estables. Los derivados del imidazol como ketoconazol, miconazol y clotrimazol están involucrados en el tratamiento de varias infecciones fúngicas sistémicas. Es una parte de la molécula de teofilina, presente en hojas de té y granos de café, que estimula el sistema nervioso central.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter, acetona, cloroformo, piridina y metanol. Ligeramente miscible con benceno y éter de petróleo.
Notas
Incompatible con ácidos, ácidos anhídridos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Nombre IUPAC 1H-imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole
Punto de fusión 88°C to 92°C
Densidad 1.03 g/mL
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 500 g
Beilstein 103853
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,pyridine and methanol. Slightly miscible with benzene and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals, Flakes or Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole