Learn More
Imidazol, ≥ 99%, reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476561 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11476561 5 g
11486561 25 g
11496561 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476561 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219482905
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Nombre IUPAC 1H-imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Solid