Learn More
Imidazol, >98,5% (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosSpécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Imidazole |
| Punto de fusión | 88°C to 92°C |
| Densidad | 1.03 |
| Punto de ebullición | 256°C |
| Temperatura de inflamación | 145°C |
| Notas del porcentaje del ensayo | Base seca |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3263 |
| Beilstein | 103853 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?