Learn More
Imidazol, >98,5% (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15805168 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15805168 500 g Frasco de plástico 500 g
15895158 100 g Frasco de plástico 100 g
15815308 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15825308 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15805168 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J17525.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Nombre IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole
Punto de fusión 88°C to 92°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 145°C
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Número UN UN3263
Beilstein 103853
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Ultrapuro
Forma física Escamas/polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole