Learn More
Cloruro de imidazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos. Higroscópico.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Imidazole-4-sulfonyl chloride |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3261 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.96 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.