Learn More
Cloruro de imidazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480878 25 g 25 g
15460878 1 g 1 g
15470878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54642.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 58767-51-4 | C3H3ClN2O2S | 166.579 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. 
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58767-51-4
Fórmula molecular C3H3ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 166.579
Número MDL MFCD08687938
Clave InChI MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonylimidazole, imidazole-4-sulfonyl chloride, pubchem19106, imidazole-4-sulfonylchloride, imidazole-4-sulphonyl chloride, imidazole-4-sul-fonyl chloride, 1-h-imidazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 18961164
Nombre IUPAC Cloruro de 1H-imidazol-5-sulfonilo
SMILES C1=C(NC=N1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material Imidazole-4-sulfonyl chloride
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.96
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.