Learn More
Clorhidrato de imidazol-4-metil metanetiosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidazole-4-methyl Methanethiosulfonate Hydrochloride |
| CAS | 1184970-27-1 |
| Fórmula molecular | C5H9ClN2O2S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O2S2.ClH/c1-11(8,9)10-3-5-2-6-4-7-5;/h2,4H,3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.CS(=O)(=O)SCc1c[nH]cn1 |
| Nombre IUPAC | 4-(metilsulfonilsulfanilmetil)-1H-imidazol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 228.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9794 |