Learn More
Ácido imidazol-4carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493408 1 g 1 g
15413418 250 mg 250 miligramos
15403418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56862.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-84-0 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-84-0
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00082203
Clave InChI NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 14080
Nombre IUPAC Ácido 1H-imidazol-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 294°C to 295°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 98%