Learn More
Imidazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496017 1 g 1 g
11406027 5 g 5 g
11416027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25050.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3034-50-2 | C4H4N2O | 96.089 g/mol
Imidazole-4-carboxaldehyde is a 4-formyl derivative of imidazole used in the preparation of C17,20-lyase inhibitor for the treatment of androgen-dependent prostate cancer. It is also used in the synthesis of other biologically active compounds such as antimalarial drugs, fabrication of colorimetric chemosensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El imidazol-4-carboxaldehído es un derivado 4-formil del imidazol utilizado en la preparación del inhibidor de la C17,20-liasa para el tratamiento del cáncer de próstata dependiente de andrógenos. También se utiliza en la síntesis de otros compuestos biológicamente activos, como fármacos antipalúdicos, y fabricación de quimiosensores colorimétricos.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-50-2
Fórmula molecular C4H4N2O
Peso molecular (g/mol) 96.089
Número MDL MFCD00173726
Clave InChI ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
Nombre IUPAC 1H-imidazol-5-carbaldehído
SMILES C1=C(NC=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 174°C to 177°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza 97%