Learn More
Monoclorhidrato del ácido imidazol-4-acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490647 1 g 1 g
11400657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22473.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3251-69-2 | C5H7ClN2O2 | 162.57 g/mol
A GABAc antagonistImidazole-4-acetic acid monohydrochloride is used in the preparation of imidazolyl-polyethylenimine modified nanoparticles. It is also used to prepare pyridyl and imidazoyl functionalized carboproteins and potential metal ion chelators. Further, it acts as an imidazole derivative with potential antituberculousis properties. In addition to this, it is used in the generation of acyl guanidine inhibitors of beta-secretas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoclorhidrato del ácido imidazol-4-acético, antagonista de los receptores GABAc, se utiliza en la preparación de nanopartículas modificadas con imidazolil-polietilenimina. También se utiliza para preparar carboproteínas con grupos funcionales de piridilo e imidazoílo, y quelantes potenciales de iones metálicos. Además, actúa como derivado del imidazol con potenciales propiedades antituberculosas. Asimismo, se utiliza en la generación de inhibidores de acilguanidina de la beta-secretasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3251-69-2
Fórmula molecular C5H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 162.57
Número MDL MFCD00012698
Clave InChI MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
PubChem CID 145685
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-5-il)acético; clorhidrato
SMILES Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
Punto de fusión 221°C to 224°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 3701591
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.58
Porcentaje de pureza 97%