Learn More
Imidazol-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353297 25 g 25 g
11343297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13883.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.08€
    338.65€ / 25 g
    Ahorro 73.43€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
Imidazole-2-carboxaldehyde is a novel protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an important application to treat type-2 diabetes. It is used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids beta-alanine and 2-aminobenzoic acid. It is also involved in the study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El imidazol -2carboxaldehído es un nuevo inhibidor de la proteína tirosina fosfatasa 1B (PTP1B) con una aplicación importante para tratar la diabetes de tipo 2. Se utiliza en la preparación de ligandos que contienen carboxilato de base de Schiff tridentados mediante la reacción de condensación con aminoácidos beta-alanina y ácido 2-aminobenzoico. También participa en el estudio de la alquilación de aldiminas dirigida por imidazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10111-08-7
Fórmula molecular C4H4N2O
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL MFCD00003544
Clave InChI XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
PubChem CID 24955
Nombre IUPAC 1H-imidazol-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole-2-carboxaldehyde
Punto de fusión ∽205°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 4371302
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza 97%