Learn More
Imidazol-15N2, TRC
Código de producto. 30405670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405670 10 mg 10 miligramos
30389543 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI35020210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74362-46-2
Fórmula molecular C3H415N2
Peso molecular (g/mol) 70.06
Sinónimo 1H-Imidazole-1,3-15N2 (9CI, ACI), 15N2-Imidazole, 1H-Imidazole-15N2, Imidazole-15N2
SMILES c1c[15nH]c[15n]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole-15N2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1