Learn More
Imidazol-13C,15N2 (Mayor), TRC
Código de producto. 30406121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406121 50 mg
30397069 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI35020450MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173018-62-6
Fórmula molecular C213CH415N2
Peso molecular (g/mol) 71.06
Sinónimo 1H-Imidazole-2-13C-1,3-15N2, Imidazole-13C,15N2
SMILES [H][15N]1C=C[15N]=[13C]1[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole-13C,15N2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i3+1,4+1,5+1