Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidazol, solución tampón de 0,5 m, pH 7,5
Descripción
Imidazole is used as a chelator for the binding of various divalent cations, and is also used to elute tagged proteins bound to Ni ions attached to the surface of beads in the chromatography column.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El imidazol se utiliza como quelante para la unión de varios cationes divalentes, y también se utiliza para eluir las proteínas marcadas unidas a los iones de Ni adheridas a la superficie de los gránulos en la columna de cromatografía.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidazole |
| Concentración | 0.5 M |
| pH | 7.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
Seguridad y manipulación
- Imidazole, 0.5M buffer solution, pH 7.5
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole, Hydrochloric acid