Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidazol, solución tampón de 0,5 m, pH 7,5
Código de producto. 15435719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435719 100 mL 100 ml
15445719 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435719 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63496.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Imidazole is used as a chelator for the binding of various divalent cations, and is also used to elute tagged proteins bound to Ni ions attached to the surface of beads in the chromatography column.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El imidazol se utiliza como quelante para la unión de varios cationes divalentes, y también se utiliza para eluir las proteínas marcadas unidas a los iones de Ni adheridas a la superficie de los gránulos en la columna de cromatografía.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1H-imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole
Concentración 0.5 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazole, 0.5M buffer solution, pH 7.5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole, Hydrochloric acid