Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidazol, solución tampón de 0,5 m, pH 7,0
Código de producto. 15494929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
250mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494929 100 ml 100 ml
15404939 250mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494929 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62593.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68,079
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1H-imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
pH 7,0
Forma física Líquido
Cantidad 100 ml