Learn More
Imidazol, solución tampón de 0,5 m, pH 6,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454619 250 mL 250 ml
15444619 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62207.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 288-32-4
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 6.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular C3H4N2
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 68.08