Learn More
Imidazol, solución tampón de 0,5 m, pH 6,5, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 288-32-4 |
| Concentración | 0.5 M |
| pH | 6.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | C3H4N2 |
| Número MDL | MFCD00005183 |
| Clave InChI | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N1C=CN=C1 |
| Nombre IUPAC | 1H-imidazol |
| Mostrar más |