Learn More
Ácido imidazol-1-il-acético, TRC
Código de producto. 30396230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396230 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3856001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)Cn1ccnc1
Nombre IUPAC Ácido 2-imidazol-1-ilacético
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0429