Learn More
Imidazo[5,1-b]tiazol-3-carboxílico cloruro de ácido, TRC
Código de producto. 30408505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408505 10 mg
30404032 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI70785010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2137605-31-1
Fórmula molecular C6H4N2O2S . HCl
Peso molecular (g/mol) 204.63
Sinónimo Imidazo[4,3-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Nombre IUPAC imidazo[5,1-b][1,3]tiazol-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.OC(=O)c1csc2cncn12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[5,1-b]thiazole-3-carboxylic Acid Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O2S.ClH/c9-6(10)4-2-11-5-1-7-3-8(4)5;/h1-3H,(H,9,10);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.976