Learn More
Imidazo[2,1-b]tiazol-6-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10548063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10548063 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10538063 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10548063 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32504DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 120107-61-1
Fórmula molecular C6H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 152.171
Clave InChI VYBDPAAWKNKEKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 2,1-b thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehyde, acmc-20moqu, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehydeimidazo
PubChem CID 4961258
Nombre IUPAC imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carbaldehído
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[2, 1-b]thiazole-6-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.18
Porcentaje de pureza 97%