Learn More
Ácido imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10770914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10770914 250 mg 250 miligramos
10005732 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10770914 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 53572-98-8
Fórmula molecular C6H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 168.17
Número MDL MFCD03419463
Clave InChI BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 2759354
Nombre IUPAC ácido imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carboxílico
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.18
Porcentaje de pureza 97%