Learn More
Imidazo[1,2-b]piridazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437908 25 g 25 g
15427908 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61377.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 766-55-2 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
Imidazo[1,2-b]pyridazine is used as an intermediate of cefozopran, building block and in fused ring systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La imidazo[1,2-b]piridazina se utiliza como intermedio del cefozoprán, como compuesto básico y en sistemas de anillos fundidos.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-55-2
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.127
Número MDL MFCD07782103
Clave InChI VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
PubChem CID 136599
Nombre IUPAC imidazo[1,2-b]piridazina
SMILES C1=CC2=NC=CN2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-b]pyridazine
Punto de fusión 54°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%