Learn More
Imidazo[1,2-b]piridazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Imidazo[1,2-b]pyridazine is used as an intermediate of cefozopran, building block and in fused ring systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La imidazo[1,2-b]piridazina se utiliza como intermedio del cefozoprán, como compuesto básico y en sistemas de anillos fundidos.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Imidazo[1,2-b]pyridazine |
| Punto de fusión | 54°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in dimethylformamide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.12 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.