Learn More
Imidazo[1,2-b]piridazina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15395028 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15395028 1 g 1 g
15305038 5 g 5 g
15315038 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15395028 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455660010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 766-55-2
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Clave InChI VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
PubChem CID 136599
Nombre IUPAC imidazo[1,2-b]piridazina
SMILES C1=CC2=NC=CN2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-b]pyridazine
Punto de fusión 54.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo[1,2-b]pyridazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación