Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina, TRC
Código de producto. 30402707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402707 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30402707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3874501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 274-76-0
Fórmula molecular C7H6N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3a-Diazaindene, 1-Azaindolizine, Pyridino[1',2':1,2]glyoxaline, Pyrimidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
SMILES c1ccn2ccnc2c1
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridina
Peso molecular (g/mol) 118.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0531